Learn More
2-Desmetil 4-Metil Prilocaína, TRC
Código de producto. 30364239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364239 50 mg 50 miligramos
30352494 100 mg 100 miligramos
30359410 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364239 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29228550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 744961-76-0
Fórmula molecular C13 H20 N2 O
Peso molecular (g/mol) 220.31
Sinónimo 2-(Propylamino)-p-propionotoluidide, (RS)-N-(4-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
Nombre IUPAC N-(4-metilfenil)-2-(propilamino)propanamida
SMILES CCCNC(C)C(=O)Nc1ccc(C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-N-(4-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-7-5-10(2)6-8-12/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1576