Learn More
2-Desmetil-2-hidroximetil Kresoxim-Ácido Carboxílico Metílico, TRC
Código de producto. 30366935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366935 10 mg 10 miligramos
30358864 1 mg 1 miligramo
30349824 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28219510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1639810-41-5
Fórmula molecular C17 H17 N O5
Peso molecular (g/mol) 315.32
Sinónimo Benzeneacetic acid, 2-[[2-(hydroxymethyl)phenoxy]methyl]-α-(methoxyimino)-, (αE)-, (αE)-2-[[2-(Hydroxymethyl)phenoxy]methyl]-α-(methoxyimino)benzeneacetic acid, BF 490-2
Nombre IUPAC (2E)-2-[2-[[2-(hidroximetil)fenoxi]metil]fenil]2-ácido metoxiiminoacético
SMILES CO\N=C(\C(=O)O)/c1ccccc1COc2ccccc2CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-Kresoxim-2-hydroxymethyl (free acid)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17NO5/c1-22-18-16(17(20)21)14-8-4-2-7-13(14)11-23-15-9-5-3-6-12(15)10-19/h2-9,19H,10-11H2,1H3,(H,20,21)/b18-16+
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1107