Learn More
2-desfluorofluconazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| CAS | 81886-51-3 |
| Fórmula molecular | C13 H13 F N6 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-(4-Fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Fluconazole Imp. D (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13FN6O/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(21,5-19-9-15-7-17-19)6-20-10-16-8-18-20/h1-4,7-10,21H,5-6H2 |
| SMILES | OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-fluorofenil)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 288.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.1135 |