Learn More
2''-Desethyl-2''-vinilo Simvastatin, TRC
Código de producto. 30012611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012611 25 mg 25 miligramos
17911675 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012611 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28983025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1449248-72-9
Fórmula molecular C25 H36 O5
Peso molecular (g/mol) 416.55
Sinónimo Methylene Simvastatin, (1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-Dimethylbut-3-enoate
Nombre IUPAC [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hidroxi-6-oxanoxan-2-il]etil]-3,7-dimetil-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftalena-1-il] 2,2-dimetilbut-3-enoato
SMILES C[C@@H]1C[C@H](OC(=O)C(C)(C)C=C)[C@@H]2[C@@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H](C)C=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylene Simvastatin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H36O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h6-8,11,15-16,18-21,23,26H,1,9-10,12-14H2,2-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.2563