Learn More
2-Desetoxi-2-hidroxi-1H-1-Candesartán de Etil Cilexetil, TRC
Código de producto. 30135763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135763 50 mg 50 miligramos
30135271 25 mg 25 miligramos
18003340 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135763 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28875050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1185255-99-5
Fórmula molecular C33 H34 N6 O6
Peso molecular (g/mol) 610.66
Sinónimo 1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid, 3-[[2'-(1-ethyl-1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2,3-dihydro-2-oxo-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, Candesartan Cilexetil Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 1-ciclohexixicarboniloxioxietilo 3-[[4-[2-(1-etiltetrazol-5-il)fenil]fenil]-2-oxo-1H-benzimidazol-4-carboxilato
SMILES CCn1nnnc1c2ccccc2c3ccc(CN4C(=O)Nc5cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC6CCCCC6)c45)cc3
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Desethoxy-2-hydroxy-1H-1-Ethyl Candesartan Cilexetil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H34N6O6/c1-3-39-30(35-36-37-39)26-13-8-7-12-25(26)23-18-16-22(17-19-23)20-38-29-27(14-9-15-28(29)34-32(38)41)31(40)43-21(2)44-33(42)45-24-10-5-4-6-11-24/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,34,41)
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.254
Porcentaje de pureza >95%