Learn More
2-Desetoxi-2-hidroxi-1H-1-Candesartán de Etil Cilexetil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Desethoxy-2-hydroxy-1H-1-Ethyl Candesartan Cilexetil |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H34N6O6/c1-3-39-30(35-36-37-39)26-13-8-7-12-25(26)23-18-16-22(17-19-23)20-38-29-27(14-9-15-28(29)34-32(38)41)31(40)43-21(2)44-33(42)45-24-10-5-4-6-11-24/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,34,41) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 610.254 |
| Porcentaje de pureza | >95% |