Learn More
2-(Desciclohexilcarbonil)-2-benzoil Praziquantel, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (11bRS)-2-Benzoyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino(2,1-a)isoquinolin-4-one |
| CAS | 54761-87-4 |
| Fórmula molecular | C19 H18 N2 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4H-Pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, 2-benzoyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-, (11bRS)-2-Benzoyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h1-9,17H,10-13H2 |
| SMILES | O=C(N1CC2N(CCc3ccccc23)C(=O)C1)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 2-benzoil-3,6,7,11b-tetrahidro-1H-pirazino[2,1-a]isoquinolin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 306.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.1368 |