Learn More
2-Desciano-2-etil Formil-tofacitinib, TRC
Código de producto. 30135273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135273 100 mg 100 miligramos
30134758 500 mg 500 miligramos
30011469 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135273 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD221590100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1675248-18-6
Fórmula molecular C18 H25 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 359.423
Sinónimo Ethyl 3-((3R,4R)-4-Methyl-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)piperidin-1-yl)-3-oxopropanoate
Nombre IUPAC etil 3-[(3R,4R)-4-metil-3-[metil(7H-pirrrolo[2,3-D]pirimidina-4-il)amino]piperidina-1-il]-3-oxopropanoato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)N1CC[C@@H](C)[C@H](C1)N(C)c2ncnc3[nH]ccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Descyano-2-ethyl Formyl-tofacitinib
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25N5O3/c1-4-26-16(25)9-15(24)23-8-6-12(2)14(10-23)22(3)18-13-5-7-19-17(13)20-11-21-18/h5,7,11-12,14H,4,6,8-10H2,1-3H3,(H,19,20,21)/t12-,14+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.196