Learn More
2-Descloro Aripiprazol, TRC
Código de producto. 30007625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007625 500 mg 500 miligramos
17950635 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD282020500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 203395-82-8
Fórmula molecular C23 H28 Cl N3 O2
Peso molecular (g/mol) 413.94
Sinónimo 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-, 2-Deschloro Aripiprazole, Aripiprazol Imp. D (EP), 7-[4-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Nombre IUPAC 7-[4-[4-(3-clorofenil)piperazina-1-il]butoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolina-2-una
SMILES Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deschloro Aripiprazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28ClN3O2/c24-19-4-3-5-20(16-19)27-13-11-26(12-14-27)10-1-2-15-29-21-8-6-18-7-9-23(28)25-22(18)17-21/h3-6,8,16-17H,1-2,7,9-15H2,(H,25,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.187
Porcentaje de pureza >95%