Learn More
2-Desbenzoilo-2-tigyl Docetaxel, TRC
Código de producto. 17981735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17981735 10 mg 10 miligramos
17925025 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17981735 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49443010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1887057-05-7
Fórmula molecular C41H55NO14
Peso molecular (g/mol) 785.87
Sinónimo (2b,5b,7a,10b,13a)-4-Acetoxy-13-(((2R,3S)-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl)oxy)-1,7,10-trihydroxy-9-oxo-5,20-epoxytax-11-en-2-yl (2E)-2-Methylbut-2-enoate, Docetaxel Impurity A;
SMILES O=C([C@H]1O)[C@@]2(C)[C@](C3(OC(C)=O)C(OC3)C[C@@H]2O)([H])[C@H](OC(/C(C)=C/C)=O)C4(O)C[C@H](OC([C@H](O)C(C5=CC=CC=C5)NC(OC(C)(C)C)=O)=O)C(C)=C1C4(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Desbenzoyl-2-tiglyl Docetaxel
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C41H55NO14/c1-11-20(2)34(48)54-33-31-39(10,25(44)17-26-40(31,19-52-26)55-22(4)43)32(47)29(45)27-21(3)24(18-41(33,51)38(27,8)9)53-35(49)30(46)28(23-15-13-12-14-16-23)42-36(50)56-37(5,6)7/h11-16,24-26,28-31,33,44-46,51H,17-19H2,1-10H3,(H,42,50)/b20-11+/t24-,25-,26?,28?,29-,30+,31-,33-,39+,40?,41?/m0/s1