Learn More
2-Des(acetiltiometil)-2-metileno Racecadotrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Des(acetylthiomethyl)-2-methylene Racecadotril |
| CAS | 87428-99-7 |
| Fórmula molecular | C19 H19 N O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Des(acetylthiomethyl)-2-methylene Racecadotril, N-[1-Oxo-2-(phenylmethyl)-2-propen-1-yl]glycine Phenylmethyl Ester, N-[1-Oxo-2-(phenylmethyl)-2-propenyl]glycine Phenylmethyl Ester, Racecadotril Impurity F, Benzyl[(2-benzylprop-2-enoyl)amino]acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19NO3/c1-15(12-16-8-4-2-5-9-16)19(22)20-13-18(21)23-14-17-10-6-3-7-11-17/h2-11H,1,12-14H2,(H,20,22) |
| SMILES | C=C(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-bencilprop-2-enoilamino)acetato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 309.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.1365 |