Learn More
2-Des(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-carboxamida) (E)-2-(N,N-dimetilformimidamida) Raltegravir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Des(5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamide) (E)-2-(N,N-Dimethylformimidamide) Raltegravir |
| CAS | 1193687-85-2 |
| Fórmula molecular | C19H24FN5O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[1-[[(Dimethylamino)methylene]amino]-1-methylethyl]-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-4-pyrimidinecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24FN5O3/c1-19(2,22-11-24(3)4)18-23-14(15(26)17(28)25(18)5)16(27)21-10-12-6-8-13(20)9-7-12/h6-9,11,26H,10H2,1-5H3,(H,21,27) |
| SMILES | FC1=CC=C(CNC(C(N=C(C(C)(/N=C\N(C)C)C)N2C)=C(O)C2=O)=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(dimetilaminometilideneamino)propan-2-il]-N-[(4-fluorofenil)metil]-5-hidroxi-1-metil-6-oxopirimidina-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 389.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.1863 |