Learn More
2-Des(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-carboxamida) 2-(2-amino-2-oxoacético Ácido) Raltegravir, TRC
Código de producto. 30179448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179448 2.5 mg 2.50 miligramo
30179416 25 mg 25 miligramos
30178951 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179448 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2931052.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1064706-98-4
Fórmula molecular C18H19FN4O6
Peso molecular (g/mol) 406.37
Sinónimo 2-((2-(4-((4-Fluorobenzyl)carbamoyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl)propan-2-yl)amino)-2-oxoacetic Acid
SMILES CN1C(=O)C(=C(N=C1C(C)(C)NC(=O)C(=O)O)C(=O)NCc2ccc(F)cc2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Des(5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamide) 2-(2-Amino-2-oxoacetic Acid) Raltegravir
Nombres de analitos o componentes 2-Des(5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamide) 2-(2-Amino-2-oxoacetic Acid) Raltegravir
Condiciones de envío Room Temperature
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 2.5 mg