Learn More
2-des([(3,4-difluorofenil)ciclopropil]amino)-2-cloro-Ticagrelor acetonida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(((3aR,4S,6R,6aS)-6-(7-Chloro-5-(propylthio)-3H-1,2,3-triazolo(4,5-d)pyrimidin-3-yl)tetrahydro-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-yl)oxy)ethanol |
| CAS | 376608-75-2 |
| Fórmula molecular | C17 H24 Cl N5 O4 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-[[(3aR,4S,6R,6aS)-6-[7-Chloro-5-(propylthio)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]tetrahydro-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-yl]oxy]ethanol, Ethanol, 2-[[(3aR,4S,6R,6aS)-6-[7-chloro-5-(propylthio)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]tetrahydro-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-yl]oxy]- (9CI, ACI), 2-[[(3aR,4S,6R,6aS)-6-[7-Chloro-5-(propylthio)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]tetrahydro-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-yl]oxy]ethanol (ACI), (1S,2S,3R,5S)-3-[7-Chloro-5-(propylsulfanyl)[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H24ClN5O4S/c1-4-7-28-16-19-14(18)11-15(20-16)23(22-21-11)9-8-10(25-6-5-24)13-12(9)26-17(2,3)27-13/h9-10,12-13,24H,4-8H2,1-3H3/t9-,10+,12+,13-/m1/s1 |
| SMILES | CCCSc1nc(Cl)c2nnn([C@@H]3C[C@H](OCCO)[C@H]4OC(C)(C)O[C@@H]34)c2n1 |
| Nombre IUPAC | 2-[[(3aR,4S,6R,6aS)-6-(7-cloro-5-propilsulfaniltriazolo[4,5-d]pirimidin-3-il)-2,2-dimetil-4,5,6,6a-tetrahidro-3aH-ciclopenta[d][1,3]dioxol-4-il]oxi]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 429.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 429.124 |