Learn More
2'-Des(1-hidroxi-1-metiletil)-2'-metilcarboxi Clorhidrato de montelukast, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Des(1-hydroxy-1-methylethyl)-2'-methycarboxy Montelukast Hydrochloride |
| CAS | 906107-37-7 |
| Fórmula molecular | C34H33Cl2NO4S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-[1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-(2-methoxycarbonylphenyl)propyl]thio]methyl]cyclopropyl]acetic Acid Hydrochloride, 2-[(3R)-3-[[[1-(Carboxymethyl)cyclopropyl]methyl]thio]-3-[3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]propyl]benzoic Acid 1-Methyl Ester Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H32ClNO4S.ClH/c1-40-33(39)29-8-3-2-6-24(29)12-16-31(41-22-34(17-18-34)21-32(37)38)26-7-4-5-23(19-26)9-14-28-15-11-25-10-13-27(35)20-30(25)36-28;/h2-11,13-15,19-20,31H,12,16-18,21-22H2,1H3,(H,37,38);1H/b14-9+;/t31-;/m1./s1 |
| SMILES | ClC1=CC(N=C(/C=C/C2=CC=CC([C@H](SCC3(CC3)CC(O)=O)CCC4=C(C(OC)=O)C=CC=C4)=C2)C=C5)=C5C=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]-3-(2-metoxicarbonilfenil)propil]sulfanilmetil]ciclopropil]acético; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 622.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 621.1507 |