Learn More
2'-Desoxixantosina, TRC
Código de producto. 30362676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362676 25 mg 25 miligramos
30361107 5 mg 5 miligramos
30354135 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362676 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23517825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29049-22-7
Fórmula molecular C10H12N4O5
Peso molecular (g/mol) 268.23
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC(=O)Nc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyxanthosine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N4O5/c15-2-5-4(16)1-6(19-5)14-3-11-7-8(14)12-10(18)13-9(7)17/h3-6,15-16H,1-2H2,(H2,12,13,17,18)/t4-,5+,6+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0808