Learn More
2'-Deoxyuridine, MedChemExpress
Código de producto. 16478886
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478886 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16478886 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYD0186
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress 2'-Deoxyuridine could increase chromosome breakage and results in a decreased thymidylate synthetase activity. A known use of 2'-Deoxyuridine is as a precursor in the synthesis of Edoxudine.
2'-Deoxyuridine could increase chromosome breakage and results in a decreased thymidylate synthetase activity. A known use of 2'-Deoxyuridine is as a precursor in the synthesis of Edoxudine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyuridine
CAS 951-78-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H12N2O5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (438.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O1)O
Peso molecular (g/mol) 228.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.2
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation