Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxiuridina, 99 %
Código de producto. 11498656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498656 25 g 25 g
11478656 1 g 1 g
11488656 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498656 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A16026.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 951-78-0 | C9H12N2O5 | 228.20 g/mol
2'-Deoxyuridine is frequently halogenated to create thymidine analogues useful for studies of DNA synthesis and degradation mechanisms. Derivatized 2?-Deoxyuridines used as labeling substrates include chloro-2?-deoxyuridine (CldU), bromodeoxyuridine (BrdU) and/or iododeoxyuridine (IdU). Other useful analogues of 2?-deoxyuridine include 5-ethynyl-2?-deoxyuridine (DdU) and 5-hydroxymethyl-2?-deoxyuridine (HmdU). Laboratory suppression of deoxyuridine is used to diagnose megaloblastic anemias due to vitamin B12 and folate deficiencies. Deoxyuridine (dU) is used to indirectly determine if there are sufficient levels of folate and cobalamin in cell or tissue samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la 2′-desoxiuridina se halogeniza frecuentemente para crear análogos de la timidina útiles para los estudios de la síntesis de ADN y los mecanismos de degradación. Las 2′desoxiuridinas derivadas utilizadas como sustratos de etiquetado incluyen clorodesoxiuridina2′(CldU), bromodesoxiuridina (BrdU) o yododesoxiuridina (IdU). Otros análogos útiles de la 2′-desoxiuridina incluyen la 5-etinil-2′-desoxiuridina (DdU) y la 5-hidroximetil-2′-desoxiuridina (HmdU). La supresión de la desoxiuridina en laboratorio se usa para diagnosticar anemias megaloblásticas debidas a deficiencias de vitamina B12 y folato. La desoxiuridina (dU) se utiliza para determinar indirectamente si hay niveles suficientes de folato y cobalamina en las muestras de células o tejidos.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
mantenga el recipiente bien cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 951-78-0
Fórmula molecular C9H12N2O5
Peso molecular (g/mol) 228.20
Número MDL MFCD00006527
Clave InChI MXHRCPNRJAMMIM-SHYZEUOFSA-N
Sinónimo 2'-deoxyuridine, deoxyuridine, uracil deoxyriboside, 2-deoxyuridine, 1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, deoxyribose uracil, uridine, 2'-deoxy, 2'-desoxyuridine, unii-w78i7ay22c, ccris 2832
PubChem CID 13712
ChEBI CHEBI:16450
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyuridine
Punto de fusión 164°C to 167°C
Cantidad 25 g
Beilstein 24433
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,2910
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +52° (c=1.1 in 1N NaOH)
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.21
Porcentaje de pureza 99%