Learn More
Sal de disodio 2'-desoxiuridina-5'-trifosfato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15420387 100 mg 100 miligramos
15410387 25 mg 25 miligramos
15430387 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15420387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64716.MC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 102814-08-4 | C9H15N2Na3O14P3 | 537.11 g/mol
2'-Deoxyuridine-5'-triphosphate disodium salt is used in conjunction with uracil DNA glycosylase to prevent carryover contamination in PCR. The dUTP is substituted for dTTP in the PCR reaction, used to study the distribution, specificity and kinetics of deoxyuridine 5?-triphosphate nucleotidohydrolase(s) (dUTPase, EC 3.6.1.23). dUTPase are important enzymes that protect cells from the incorporation of dUTP into DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal disódica de 2′-desoxiuridina-5′-trifosfato se utiliza junto con uracil de ADN glicosilasa para prevenir la contaminación cruzada en PCR. El dUTP se sustituye por el dTTP en la reacción PCR, que se utiliza para estudiar la distribución, especificidad y cinética de la 5′-desoxiuridina-trifosfato nucleotidohidrolasa(s) (dUTPase, EC 3.6.1.23). La dUTPasa son enzimas importantes que protegen a las células de la incorporación de dUTP en el ADN.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102814-08-4
Fórmula molecular C9H15N2Na3O14P3
Peso molecular (g/mol) 537.11
Número MDL MFCD00084701
Clave InChI AYFBRVJQNMGUSV-MILVPLDLSA-N
Sinónimo 2'-deoxyuridine-5'-triphosphate trisodium salt
PubChem CID 131843218
Nombre IUPAC fosfato de [[(2R,3S,5R)-5-(2,4-dioxopirimidina-1-il)-3-hidroxioxolano-2-il]metoxi-hidroxifosforil] hidrógeno fosfono; sodio
SMILES C1C(C(OC1N2C=CC(=O)NC2=O)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O.[Na].[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyuridine-5'-triphosphate disodium salt
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.11
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo