Learn More
2'-Desoxiuridina-5'-Trifosfato Sal >Trisódica 90% (contiene sal de amonio), TRC
Código de producto. 30352032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352032 10 mg 10 miligramos
30350082 100 mg 100 miligramos
30358543 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30352032 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28803810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102814-08-4
Fórmula molecular C9 H12 N2 O14 P3 . Na3
Peso molecular (g/mol) 468.142
Sinónimo 2'-deoxy-Uridine 5'-(tetrahydrogen triphosphate) trisodium salt, dUTP trisodium salt, dUTP sodium salt
Nombre IUPAC [[(2R,3S,5R)-5-(2,4-dioxiriramidina-1-il)-3-hidroxioxilán-2-il]metoxi-hidroxifosforilo] fosfono fosfato hidrógeno
SMILES O=C(NC1=O)C=CN1[C@@H]2O[C@H](COP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)[C@@H](O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyuridine-5'-triphosphate Trisodium Salt
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15N2O14P3.3Na/c12-5-3-8(11-2-1-7(13)10-9(11)14)23-6(5)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;;/h1-2,5-6,8,12H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,10,13,14)(H2,15,16,17);;;/q;3*+1/p-3/t5-,6+,8+;;;/m0.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.974