Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal disódica de 2'-desoxiuridina-5'-monofosfato, 99 %
Código de producto. 15490377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490377 250 mg 250 miligramos
15480377 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490377 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64627.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42155-08-8 | C9H13N2Na2O8P | 354.162 g/mol
2?-Deoxyuridine 5?-monophosphate (dUMP) is used by the enzyme thymidylate synthetase (TS) (EC 2.1.1.45) for the de novo production of dTMP. dUMP is used as the reference substrate in studies of dUMP analogues in potential chemotherapy applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La enzima timidilato sintetasa (TS) (EC 2.1.1.45) utiliza el 2′-desoxiuridina5′-monofosfato (dUMP) para la producción de novo de dTMP. El dUMP se usa como sustrato de referencia en estudios de análogos de dUMP en posibles aplicaciones en quimioterapia.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42155-08-8
Fórmula molecular C9H13N2Na2O8P
Peso molecular (g/mol) 354.162
Número MDL MFCD00065282
Clave InChI CWTUMDATELIIAI-CDNBRZBRSA-N
Sinónimo 2'-deoxyuridine 5'-monophosphate disodium salt
PubChem CID 129893468
Nombre IUPAC fosfato de [(2R,3S,5R)-5-(2,4-dioxopirimidina-1-il)-3-hidroxioxolano-2-il]metilo dihidrógeno;sodio
SMILES C1C(C(OC1N2C=CC(=O)NC2=O)COP(=O)(O)O)O.[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyuridine-5'-monophosphate disodium salt
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo