Learn More
2'-desoxiuridina-2-13C,1,3-15N2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Deoxyuridine-13C,15N2 |
| CAS | 369656-76-8 |
| Fórmula molecular | 13C C8 H12 15N2 O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Uridine-2-13C-1,3-15N2, 2'-deoxy- (9CI), 2'-Deoxyuridine-13C,15N2, 2'-Deoxyuridine-2-13C,1,3-15N2, 2'-Deoxyuridine-2-13C-1,3-15N2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O5/c12-4-6-5(13)3-8(16-6)11-2-1-7(14)10-9(11)15/h1-2,5-6,8,12-13H,3-4H2,(H,10,14,15)/t5-,6+,8+/m0/s1/i9+1,10+1,11+1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)[15N]2C=CC(=O)[15NH][13C]2=O |
| Nombre IUPAC | 1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il](2^{13}C,1,3-^{15}N_{2})pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 231.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.072 |