Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal trisódica de 2'-Desoxitimidina-5'-difosfato, 97 %
Código de producto. 15460407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15460407 25 mg 25 miligramos
15470407 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15460407 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64938.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95648-78-5 | C10H13N2Na3O11P2 | 468.13 g/mol
2'-Deoxythymidine-5'-diphosphate trisodium salt is used as a stable nucleotide useful for PCR and RT-PCR.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal trisódica de 2′-deoxitimidina-5′-difosfato se utiliza como un nucleótido estable útil para PCR y RT-PCR.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95648-78-5
Fórmula molecular C10H13N2Na3O11P2
Peso molecular (g/mol) 468.13
Número MDL MFCD00084748
Clave InChI HBYPEEZBYHQLDM-SPSULGLQSA-K
PubChem CID 133109123
Nombre IUPAC trisodium ({[(2R,3S,5R)-3-hydroxy-5-(5-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)phosphonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxythymidine-5'-diphosphate trisodium salt
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo