Learn More
2-Desoxiestreptamina, Dihidrobromuro, TRC
Código de producto. 17954915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17954915 50 mg 50 miligramos
17942695 100 mg 100 miligramos
17933625 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17954915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD26350050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84107-26-6
Fórmula molecular C6 H14 N2 O3 . 2 Br H
Peso molecular (g/mol) 324.01
Sinónimo Streptamine, 2-deoxy-, hydrobromide (1:2), Streptamine, 2-deoxy-, dihydrobromide (9CI), 2-Deoxystreptamine dihydrobromide, 2-Deoxy-D-streptamine dihydrobromide
Nombre IUPAC (1S,3R,4S,6R)-4,6-diaminociclohexano-1,2,3-triol; Dihidrobromuro
SMILES Br.Br.N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deoxystreptamine, Dihydrobromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O3.2BrH/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;;/h2-6,9-11H,1,7-8H2;2*1H/t2-,3+,4+,5-,6-;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.9528
Porcentaje de pureza >95%