Learn More
Ácido 2'-desoximuginéico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Deoxymugineic Acid |
| CAS | 74235-24-8 |
| Fórmula molecular | C12 H20 N2 O7 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20N2O7/c15-8(6-14-5-3-7(14)11(18)19)10(12(20)21)13-4-1-2-9(16)17/h7-8,10,13,15H,1-6H2,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)/t7-,8+,10-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H](CN1CC[C@H]1C(=O)O)[C@H](NCCCC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-1-[(2R,3S)-3-carboxi-3-(3-carboxipropilamino)-2-hidroxipropil]azetidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 304.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.1271 |