Learn More
Ácido 2'-desoximuginéico, TRC
Código de producto. 30366923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
30366923 0.25 mg 0.25 miligramo
1 options
Código de producto. 30366923 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2432500.25MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxymugineic Acid
CAS 74235-24-8
Fórmula molecular C12 H20 N2 O7
Cantidad 0.25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20N2O7/c15-8(6-14-5-3-7(14)11(18)19)10(12(20)21)13-4-1-2-9(16)17/h7-8,10,13,15H,1-6H2,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)/t7-,8+,10-/m0/s1
SMILES O[C@H](CN1CC[C@H]1C(=O)O)[C@H](NCCCC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-1-[(2R,3S)-3-carboxi-3-(3-carboxipropilamino)-2-hidroxipropil]azetidina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 304.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1271
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.