Learn More
2'-desoxiinosina, TRC
Código de producto. 30367288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367288 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30367288 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD239755500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyinosine
CAS 890-38-0
Fórmula molecular C10 H12 N4 O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo Inosine, 2'-deoxy-, 2'-Deoxyinosine, 6H-Purin-6-one, 9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-, Deoxyinosine, Hypoxanthine deoxyriboside, Hypoxanthine, 9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-, 9-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2'-Deoxyinosine, Didanosine Imp. C (Ph. Int.)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N4O4/c15-2-6-5(16)1-7(18-6)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)17/h3-7,15-16H,1-2H2,(H,11,12,17)/t5-,6+,7+/m0/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
Nombre IUPAC 9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1H-purin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 252.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0859