Learn More
2'-Deoxyinosine, MedChemExpress
Código de producto. 16489336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16489336 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16489336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW008638
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 2’-deoxyadenosine inhibits the growth of human colon-carcinoma cell lines and is found to be associated with purine nucleoside phosphorylase (PNP) deficiency.
2’-deoxyadenosine inhibits the growth of human colon-carcinoma cell lines and is found to be associated with purine nucleoside phosphorylase (PNP) deficiency.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyinosine
CAS 890-38-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12N4O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (198.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)C3)C2=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 252.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.23
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease