Learn More
Sal disódica de 2'-desoxiinosina 5'-monofosfato, TRC
Código de producto. 30352389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352389 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30352389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2398051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyinosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
CAS 14999-52-1
Fórmula molecular C10H11N4Na2O7P
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Deoxyinosine-5-Monophosphate, Disodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N4O7P.2Na/c15-5-1-7(21-6(5)2-20-22(17,18)19)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)16;;/h3-7,15H,1-2H2,(H,11,12,16)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7+;;/m0../s1
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)[O-])n2cnc3c([O-])ncnc23
Nombre IUPAC fosfato disódico;[(2R,3S,5R)-3-hidroxi-5-(6-oxidopurin-9-il)oxolan-2-il]metil hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 376.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.0161