Learn More
Sal disódica 2'-Desoxinosina-5'-monofosfato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450357 1 g 1 g
15460357 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64271.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14999-52-1 | Molecular Formula: C10H11N4Na2O7P | Molecular Weight: 376.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14999-52-1
Fórmula molecular C10H11N4Na2O7P
Peso molecular (g/mol) 376.17
Número MDL MFCD00134874
Clave InChI VDPLPYMIJCLJEF-DZVPOJRENA-L
Sinónimo sodium 2r,3s,5r-3-hydroxy-5-6-oxo-1h-purin-9 6h-yl tetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate, 2'-deoxyinosine-5'-monophosphate, disodium salt, 2'-deoxyinosine 5'-monophosphate disodium salt, 2'-deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt, disodium dimp, 2'-deoxyinosine-5'-phosphate sodium, disodium 2'-deoxyinosine 5'-phosphate, sodium 2r,3s,5r-3-hydroxy-5-6-hydroxy-9h-purin-9-yl tetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate
PubChem CID 56776971
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt
Color Blanco
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC disodium [(2R,3S,5R)-3-hydroxy-5-(6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl phosphate
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
compliance-icons
Product Identifier
  • 2'-Deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2'-Deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt