Learn More
2'-Desoxiguanosina, TRC
Código de producto. 30138477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138477 5 g 5 g
17932695 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2424285G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 961-07-9
Fórmula molecular C10 H13 N5 O4
Peso molecular (g/mol) 267.24
Sinónimo 9-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)guanine, Deoxyguanosine, Guanine deoxyriboside;
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-1H-purina-6-uno
SMILES O=C1N=C(N)NC2=C1N=CN2C3OC(CO)C(O)C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyguanosine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O4/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18)/t4-,5+,6+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0968
Porcentaje de pureza >95%