Learn More
2'-Desoxiguanosina Monohidrato, TRC
Código de producto. 30361951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361951 25 mg 25 miligramos
30355057 100 mg 100 miligramos
30355446 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361951 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23955025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312693-72-4
Fórmula molecular C10 H13 N5 O4 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 285.26
Sinónimo 2'-Deoxyguanosine Hydrate (1:1), Guanosine, 2'-deoxy-, monohydrate (9CI), 2'-Deoxyguanosine monohydrate
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-1H-purina-6-uno; hidratar
SMILES O.NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyguanosine Monohydrate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O4.H2O/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6;/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18);1H2/t4-,5+,6+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1073