Learn More
2'-Desoxiguanosina Monohidrato, TRC
Código de producto. 30355057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355057 100 mg 100 miligramos
30355446 1 g 1 g
30361951 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30355057 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD239550100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312693-72-4
Fórmula molecular C10 H13 N5 O4 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 285.26
Sinónimo 2'-Deoxyguanosine Hydrate (1:1), Guanosine, 2'-deoxy-, monohydrate (9CI), 2'-Deoxyguanosine monohydrate
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-1H-purina-6-uno; hidratar
SMILES O.NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyguanosine Monohydrate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O4.H2O/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6;/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18);1H2/t4-,5+,6+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1073