Learn More
Monohidrato de 2'-desoxiguanosina, sintético, > 98 % (base seca), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15825458 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15825458 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15825458 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J14304.09
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2 '-Deoxyguanosine monohydrate
CAS 312693-72-4
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C10H15N5O5
Número MDL MFCD00150760
Cantidad 10 g
Sinónimo 2 '-deoxyguanosine monohydrate, 2 '-deoxyguanosine hydrate, 2-deoxyguanosine hydrate, 2-amino-9-2 r,4 s,5 r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1 h-purin-6 9 h-one hydrate, 2-amino-9-2 r,4 s,5 r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1 h-purin-6 9 h-one hydrate 1:x, 2 acute-deoxyguanosine, deoxyguanosine hydrate, 2'deoxyguanosine monohydrate, 2'-deoxyguanosinemonohydrate
Clave InChI LZSCQUCOIRGCEJ-VDPVQVSMNA-N
SMILES O.NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6,9-dihydro-1H-purin-6-one hydrate
Peso molecular (g/mol) 285.26
PubChem CID 16218597
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.26
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino