Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxiguanosina
Código de producto. 15433449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433449 1 g 1 g
15443449 5 g 5 g
15453449 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15433449 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60741.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.96€
    63.65€ / 1 g
    Ahorro 13.31€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 961-07-9 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
Deoxyguanosine (dG) is a purine nucleoside that upon sequential phosphoylation (kinases) forms dGTP which is used by DNA polymerases and reverse transcriptases to synthesis DNA(s). Deoxyguanosine is the most electron rich of the four canonical bases and includes many nucleophilic sites which are susceptible to oxidative damage. This makes deoxyguanosine and its oxidized derivatives useful reagents to study mechanisms of oxidative damage to nucleosides and nucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La deoxiguanosina (dG) es un nucleósido purínico que al realizar la fosforilación secuencial (quinasas) forma dGTP que es utilizado por las polimerasas de ADN y las transcriptasas inversas para sintetizar el ADN. La deoxiguanosina es la más rica en electrones de las cuatro bases canónicas e incluye muchos sitios nucleofílicos que son susceptibles al daño oxidativo. Esto hace que la deoxiguanosina y sus derivados oxidados sean reactivos útiles para estudiar los mecanismos de daño oxidativo a los nucleósidos y los nucleótidos.
Solubilidad
Soluble en NH4OH 1 M: 50 mg/ml, de transparente a muy ligeramente turbio.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312693-72-4
Fórmula molecular C10H13N5O4
Peso molecular (g/mol) 267.25
Número MDL MFCD00150760
Clave InChI YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N
Sinónimo 2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
PubChem CID 187790
ChEBI CHEBI:17172
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3H-purin-6-ona
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyguanosine
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in NH4OH 1 M: 50mg/mL,clear to very faintly turbid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.26 (267.25 Anhydrous)
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2'-Deoxyguanosine monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2'-Deoxyguanosine monohydrate