Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Hidrato de desoxiguanosina, 99 %
Código de producto. 11343566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11343566 100 mg 100 miligramos
11333566 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343566 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L14519.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 961-07-9 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
Deoxyguanosine (dG) is a purine nucleoside that upon sequential phosphoylation (kinases) forms dGTP which is used by DNA polymerases and reverse transcriptases to synthesis DNA(s). Deoxyguanosine is the most electron rich of the four canonical bases and includes many nucleophilic sites which are susceptible to oxidative damage. This makes deoxyguanosine and its oxidized derivatives useful reagents to study mechanisms of oxidative damage to nucleosides and nucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La deoxiguanosina (DG) es un nucleósido de purina que al realizar la fosforilación secuencial (quinasas) forma dGTP que es utilizado por las polimerasas de ADN y transcriptasas reversa para sintetizar ADN(s). La deoxiguanosina es la más rica en electrones de las cuatro bases canónicas e incluye muchos sitios nucleofílicos que son susceptibles al daño oxidativo. Esto hace que la deoxiguanosina y sus derivados oxidados sean reactivos útiles para estudiar los mecanismos de daño oxidativo a los nucleósidos y nucleótidos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 961-07-9
Fórmula molecular C10H13N5O4
Peso molecular (g/mol) 267.25
Número MDL MFCD00150760
Clave InChI YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N
Sinónimo 2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
PubChem CID 187790
ChEBI CHEBI:17172
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3H-purin-6-ona
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyguanosine hydrate
Cantidad 100 mg
Beilstein 39814
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Rotación óptica −32° (c=0.5 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.25 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%