Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5'-Monofosfato de 2'-deoxiguanosinamonofosfato, hidrato de sal sódica, 99 %
Código de producto. 10562241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10562241 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10723231 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10562241 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 226342500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52558-16-4 | C10H12N5Na2O7P | 391.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52558-16-4
Fórmula molecular C10H12N5Na2O7P
Peso molecular (g/mol) 391.19
Número MDL MFCD00150780
Clave InChI CTPAMSRBXKGZCJ-WJQTVUBHNA-L
Sinónimo deoxyguanosine monophosphate tetrahydrate sodium salt
PubChem CID 131854716
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno [(2R,3S,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-il)-3-hidroxioxolan-2-il]metílico; sodio; tetrahidrato
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2′-Deoxyguanosine 5′-monophosphate,sodium salt hydrate
Nombre de nota 99%
Absorbancia 0.65 to 0.68 (A280/A260) c=1,water,0.25 to 0.28 (A290/A260) c=1,water
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >245°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino