Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de sal disódica 2'-desoxiguanosina-5'-monofosfato, 98 %
Código de producto. 15470417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470417 1 g 1 g
15480417 5 g 5 g
15490417 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470417 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65186.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 146877-98-7 | C10H12N5Na2O7P | 391.19 g/mol
2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate Disodium Salt Hydrate is a reactant involved in analysis of self-assembling in solution and nucleation/growth of G-qudruplexes, Nucleophilic trapping, Reductive alkylation. It is a nucleotide precursor used in DNA synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de sal disódica 2′-deoxiguanosina-5′-monofosfato es un reactivo relacionado con el análisis de autoensamblaje en solución y nucleación/crecimiento de G-quadruplexes, el atrapamiento nucleofílico y la alquilación reductora. Es un precursor de nucleótidos utilizado en la síntesis de ADN.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146877-98-7
Fórmula molecular C10H12N5Na2O7P
Peso molecular (g/mol) 391.19
Número MDL MFCD00080331,MFCD00150758
Clave InChI CTPAMSRBXKGZCJ-UHFFFAOYNA-L
Sinónimo 2'-Deoxy-5'-guanylic acid disodium salt; 5'-dGMP disodium salt
PubChem CID 123133822
Nombre IUPAC fosfato de [(2R,3S,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purina-9-il)-3-hidroxioxolano-2-il]metilo dihidrógeno ;sodio
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)C1CC(O)C(COP([O-])([O-])=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate
Punto de fusión >245°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.18 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino