Learn More
Sal disódica de 2'-desoxiguanosina-5'-difosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Deoxyguanosine-5'-diphosphate Disodium Salt |
| CAS | 78101-74-3 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N5 Na2 O10 P2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N5O10P2.2Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(24-6)2-23-27(21,22)25-26(18,19)20;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+,6+;;/m0../s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)c2ncn([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O[Na])OP(=O)(O)O[Na])O3)c2N1 |
| Nombre IUPAC | [[(2R,3S,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-il)-3-hidroxioxolan-2-il]metoxi-[hidroxi(sodiooxi)fosforil]oxifosforil]oxisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 471.165 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 470.993 |