Learn More
2'-desoxiguanosina 3',5'-dibutanoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Deoxyguanosine 3',5'-Dibutanoate |
| CAS | 79971-08-7 |
| Fórmula molecular | C18 H25 N5 O6 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2'-Deoxyguanosine 3',5'-Dibutanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25N5O6/c1-3-5-13(24)27-8-11-10(29-14(25)6-4-2)7-12(28-11)23-9-20-15-16(23)21-18(19)22-17(15)26/h9-12H,3-8H2,1-2H3,(H3,19,21,22,26)/t10?,11-,12-/m1/s1 |
| SMILES | CCCC(=O)OC[C@H]1O[C@H](CC1OC(=O)CCC)n2cnc3C(=O)NC(=Nc23)N |
| Nombre IUPAC | butanoato de [(2R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-il)-3-butanoiloxioxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 407.421 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.18 |