Learn More
2'-Deoxycytidine, MedChemExpress
Código de producto. 16468886
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468886 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16468886 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYD0184
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 2'-Deoxycytidine, a deoxyribonucleoside, could inhibit biological effects of Bromodeoxyuridine (Brdu).
2'-Deoxycytidine, a deoxyribonucleoside, could inhibit biological effects of Bromodeoxyuridine (Brdu).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxycytidine
CAS 951-77-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H13N3O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Deoxycytidine Cytosine deoxyriboside Deoxyribose cytidine
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (220.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (220.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(N=C(C=C2)N)=O)O1)O
Peso molecular (g/mol) 227.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.22
Porcentaje de pureza 96.57%
Grado Research
Forma física Powder