Learn More
clorhidrato de 2'-desoxicitidina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11463450 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11463450 10 g
11443450 1 g
11453450 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463450 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210148310
CAS 3992-42-5
Fórmula molecular C9H14ClN3O4
Peso molecular (g/mol) 263.68
Número MDL MFCD00012840
Clave InChI LTKCXZGFJFAPLY-VOBHXVAMNA-N
Sinónimo 2'-deoxycytidine hydrochloride, deoxycytidine hydrochloride, cytidine, 2'-deoxy-, monohydrochloride, 2'-deoxycytidine hcl, unii-x8fx60e66d, 2'-deoxycytidine monohydrochloride, cytidine, 2'-deoxy-, hydrochloride 1:1, cytosine deoxyriboside hydrochloride, dc.hcl
PubChem CID 107488
Nombre IUPAC Clorhidrato de 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1,2-dihidropirimidin-2-ona
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxycytidine hydrochloride
Nombre de nota For HPLC analysis
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.68
Forma física Powder