Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato 2'-de deoxicitidina, 99 %
Código de producto. 11309015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309015 250 mg 250 miligramos
11399005 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309015 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L14153.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3992-42-5 | C9H14ClN3O4 | 263.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3992-42-5
Fórmula molecular C9H14ClN3O4
Peso molecular (g/mol) 263.68
Número MDL MFCD00012840
Clave InChI LTKCXZGFJFAPLY-VOBHXVAMNA-N
Sinónimo 2'-deoxycytidine hydrochloride, deoxycytidine hydrochloride, cytidine, 2'-deoxy-, monohydrochloride, 2'-deoxycytidine hcl, unii-x8fx60e66d, 2'-deoxycytidine monohydrochloride, cytidine, 2'-deoxy-, hydrochloride 1:1, cytosine deoxyriboside hydrochloride, dc.hcl
PubChem CID 107488
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona; clorhidrato
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxycytidine hydrochloride
Punto de fusión ∽170°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 250 mg
Beilstein 3576124
Sensibilidad Hygroscopic
Rotación óptica +57° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.68
Porcentaje de pureza 99%