Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxicitidina, 99+ %
Código de producto. 10626334 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
5 g
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10626334 5 g Frasco de vidrio 5 g
10236380 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10104670 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10073060 1 g Frasco de vidrio 1 g
10076373 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10626334 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 226720050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 951-77-9 | C9H13N3O4 | 227,22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 951-77-9
Fórmula molecular C9H13N3O4
Peso molecular (g/mol) 227.22
Número MDL MFCD00006547
Clave InChI CKTSBUTUHBMZGZ-JORGKRSHNA-N
Sinónimo 2'-deoxycytidine, deoxycytidine, dcyd, cytosine deoxyriboside, cytidine, 2'-deoxy, deoxyribose cytidine, desoxycytidin german, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, cytosine, deoxyribonucleoside, d-cytidine
PubChem CID 13711
ChEBI CHEBI:15698
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxycytidine
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 209°C to 211°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.22
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación