Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxicitidina, 99+ %
Código de producto. 10236380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
5 g
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10236380 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10104670 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10073060 1 g Frasco de vidrio 1 g
10626334 5 g Frasco de vidrio 5 g
10076373 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10236380 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 226722500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 951-77-9 | C9H13N3O4 | 227,22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 951-77-9
Fórmula molecular C9H13N3O4
Peso molecular (g/mol) 227.22
Número MDL MFCD00006547
Clave InChI CKTSBUTUHBMZGZ-JORGKRSHNA-N
Sinónimo 2'-deoxycytidine, deoxycytidine, dcyd, cytosine deoxyriboside, cytidine, 2'-deoxy, deoxyribose cytidine, desoxycytidin german, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, cytosine, deoxyribonucleoside, d-cytidine
PubChem CID 13711
ChEBI CHEBI:15698
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxycytidine
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 209°C to 211°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.22
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación