Learn More
Sal disódica de 2‘-desoxicitidina-5'-trifosfato, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437039 25 mg 25 miligramos
15400477 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437039 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65686.MB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La sal disódica de 2′-desoxicitidina 5′-trifosfato es un nucleósido trifosfatasa utilizada para la síntesis de ADN con ADN polimerasas y transcriptasas inversas. 2′La sal disódica -Desoxicitidina 5′-trifosfato es una de los nucleósidos trifosfatos utilizados para reacciones impulsadas por la ADN polimerasa, como la reacción en cadena de la polimerasa, la secuenciación del ADN y otros métodos de biología molecular.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar lejos de agentes oxidantes y calor. Almacenar en el refrigerador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102783-51-7
Fórmula molecular C9H16N3Na2O13P3
Peso molecular (g/mol) 513.14
Número MDL MFCD00084683,MFCD00080336
Clave InChI QGRIWAGEUGZHQH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 5'-dCTP Na2; 2'-Deoxy-5'-triphosphocytidine disodium salt
PubChem CID 131636617
Nombre IUPAC disodio;(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidina-1-il)-2-[[hidroxi-[hidroxi(fosfonooxifosfóril)oxifosforil]oximetil]oxolano-3-olato
SMILES [Na].[Na].NC1=NC(=O)N(C=C1)C1CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxycytidine-5'-triphosphate disodium salt
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.12
Forma física Polvo