Learn More
Hidrato de 2'-desoxicitidina 5'-monofosfato, TRC
Código de producto. 30359790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359790 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30359790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2326752.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxycytidine 5'-Monophosphate Hydrate
CAS 1032-65-1
Fórmula molecular C9H14N3O7P.xH2O
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2'-Deoxy-5'-cytidylic Acid Hydrate, 2'-Deoxycytidine 5'-(Dihydrogen Phosphate) Hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N3O7P/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(19-8)4-18-20(15,16)17/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H2,10,11,14)(H2,15,16,17)/t5-,6+,8+/m0/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O)O)O2
Peso molecular (g/mol) 307.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.0569