Learn More
Sal sódica de 2'-desoxicitidina-5'-monofosfato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15427049 1 g 1 g
15437049 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427049 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65724.03
Solicitar formato a granel o personalizado
2?-Deoxycytidine 5-monophosphate (dCMP) is used as a substrate of uridine monophosphate (UMP)/cytidine monophosphate (CMP) kinase (EC 2.7.4.4) to form dCDP which upon phosphorylation to dCTP supports DNA and RNA biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′-desoxicitidina 5-monofosfato (dCMP) se utiliza como sustrato de uridina monofosfato (UMP)/citidina monofosfato (CMP) cinasa (EC 2.7.4.4) para formar dCDP que, tras la fosforilación a dCTP, ofrece soporte a la biosíntesis de ADN y ARN.
Solubilidad
Soluble en 200 mg más 4 ml de agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un envase bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes y calor. Almacenar en el refrigerador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13085-50-2
Fórmula molecular C9H14N3Na2O7P
Peso molecular (g/mol) 353.178
Número MDL MFCD00069774
Clave InChI ACIYKIIBZKDNAD-CDNBRZBRSA-N
Sinónimo 2'-deoxycytidine-5'-monophosphate disodium salt
PubChem CID 131846647
Nombre IUPAC fosfato de [(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidina-1-il)-3-hidroxioxolan-2-il]metilo dihidrógeno ;sodio
SMILES C1C(C(OC1N2C=CC(=NC2=O)N)COP(=O)(O)O)O.[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxycytidine-5'-monophosphate disodium salt
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in 200 mg plus 4 mL water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.16
Forma física Polvo