Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxicitidina-5'-monofosfato, 99 %
Código de producto. 15476799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476799 5 g 5 g
15466799 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476799 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65244.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1032-65-1 | C9H14N3O7P | 307.199 g/mol
2'-Deoxycytidine-5'-monophosphate is used as a substrate of uridine monophosphate (UMP)/cytidine monophosphate (CMP) kinase (EC 2.7.4.4) to form dCDP which upon phosphorylation to dCTP supports DNA and RNA biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2′-desoxicitidina-5′-monofosfato se utiliza como sustrato de uridina monofosfato (UMP)/citidina monofosfato (CMP) cinasa (EC 2.7.4.4) para formar DCDP que, tras la fosforilación a dCTP, ofrece soporte a la biosíntesis de ADN y ARN.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1032-65-1
Fórmula molecular C9H14N3O7P
Peso molecular (g/mol) 307.199
Número MDL MFCD00006546
Clave InChI NCMVOABPESMRCP-SHYZEUOFSA-N
Sinónimo dcmp, deoxycytidylic acid, deoxycytidine monophosphate, 2'-deoxycytidine-5'-monophosphate, 2'-deoxycytidine-5'-monophosphoric acid, 5'-cytidylic acid, 2'-deoxy, 2'-deoxycytidine 5'-monophosphate, deoxycytidylate, polydeoxycytidylic acid, deoxycytidine-5'-monophosphoric acid
PubChem CID 13945
ChEBI CHEBI:15918
Nombre IUPAC fosfato de [(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidina-1-il)-3-hidroxioxolano-2-il]metilo dihidrógeno
SMILES C1C(C(OC1N2C=CC(=NC2=O)N)COP(=O)(O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxycytidine-5'-monophosphate
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 41062
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino