Learn More
2'desoxicitidina-5,6-d2, CDN
Código de producto. 30321517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
30321517 0.01 g 0.01 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30321517 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND54250.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxycytidine-5,6-D2
CAS 1186526-91-9
Fórmula molecular C9 D2 H11 N3 O4
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Cytidine-5,6-d2, 2'-deoxy-, 2'-Deoxycytidine-5,6-D2, 5,6-[2 H] 2'-Deoxycytidine
Fórmula InChI InChI=1 S/C9H13N3O4/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8/h1-2,5-6,8,13-14 H,3-4H2,(H2,10,11,15)/t5-,6+,8+/m0/s1/i1D,2 D
SMILES [2 H]C1=C([2 H])C(=NC(=O)N1[C@H]2 C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)N
Nombre IUPAC 4-amino-5,6-dideuterio-1-[(2 R,4 S,5 R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 229.2295
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1032 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity